Documentos Principais
SAB1404633
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SOCS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E7, ascites fluid
Sinônimo(s):
CIS2, Cish2, SOCS-2, SSI-2, SSI2, STATI2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E7, monoclonal
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOCS2(8835)
Descrição geral
This gene encodes a member of the STAT-induced STAT inhibitor (SSI), also known as suppressor of cytokine signaling (SOCS), family. SSI family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including erythropoietin, GM-CSF, IL10 and interferon (IFN)-gamma. The protein encoded by this gene is found to interact with the cytoplasmic domain of insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R), and thus is thought to be involved in the regulation of IGF1R mediated cell signaling. Knockout studies in mice also suggested a regulatory role of this gene in IGF-1 related growth control. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SOCS2 (AAH10399, 99 a.a. ~ 198 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YQDGKFRLDSIICVKSKLKQFDSVVHLIDYYVQMCKDKRTGPEAPRNGTVHLYLTKPLYTSAPSLQHLCRLTINKCTGAIWGLPLPTRLKDYLEEYKFQV
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)