SAB1404549
Monoclonal Anti-PCGF2 antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MEL-18, MGC10545, RNF110, ZNF144
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32.6 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCGF2(7703)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LTLATVPTPSEGTNTSGASECESVSDKAPSPATLPATSSSLPSPATPSHGSPSSHGPPA
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1