SAB2109143
Anti-SFRS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PR264, SC-35, SC35, SFRS2A, SRp30b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
25 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, guinea pig, mouse, zebrafish, canine, rat, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF2(6427)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade