Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB1403521
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, ascites fluid
Sinônimo(s):
ACTININ-4, DKFZp686K23158, FSGS, FSGS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D10, monoclonal
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN4(81)
Descrição geral
Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a nonmuscle, alpha actinin isoform which is concentrated in the cytoplasm, and thought to be involved in metastatic processes. Mutations in this gene have been associated with focal and segmental glomerulosclerosis. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACTN4 (NP_004915, 592 a.a. ~ 701 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)