Documentos Principais
SAB1403051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF197, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
D3S1363E, P18, VHLaK, ZKSCAN9, ZNF166, ZNF20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.88 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF197(10168)
Descrição geral
This gene product belongs to the zinc finger protein superfamily, members of which are regulatory proteins characterized by nucleic acid-binding zinc finger domains. The encoded protein contains 20 tandemly arrayed C2H2-type zinc fingers, a Kruppel-associated box (KRAB) domain, and a SCAN box. This transcript turns over rapidly and contains 3′ UTR AUUUA motifs, which are often a hallmark of rapid turnover. It is overexpressed in some thyroid papillary carcinomas. This gene is located in a cluster of zinc finger genes at 3p21. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZNF197 (NP_001020026.1, 161 a.a. ~ 267 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IAAEICPHPPTDLVAFNLQDPQHDSPAPEASALSQEENPRNQLMALMLLTAQPQELVMFEEVSVCFTSEEWACLGPIQRALYWDVMLENYGNVTSLGYRKYRRQRNK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403051-100UG4061829625047