Key Documents
SAB1403022
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX16 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E10, monoclonal
peso molecular
antigen ~64.17 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEX16(9409)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an integral peroxisomal membrane protein. An inactivating nonsense mutation localized to this gene was observed in a patient with Zellweger syndrome of the complementation group CGD/CG9. Expression of this gene product morphologically and biochemically restores the formation of new peroxisomes, suggesting a role in peroxisome organization and biogenesis. Alternative splicing has been observed for this gene and two variants have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PEX16 (AAH00467, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEKLRLLGLRYQEYVTRHPAATAQLETAVRGFSYLLAGRFADSHELSELVYSASNLLVLLNDGILRKELRKKLPVSLSQQKLLTWLSVLECVEVFMEMGAAKVWGELGRWLVIALIQLAKAVLRILLLLWFKAGLQTSPPIAPLDRETQAQPPDGDHSPGNHEQSYVGKRSNRVVRTLQNTPSLHSRHWGAPQQREGRQQQHHEELSATPTPLGLQETIAEFLYIARPLLHLLSLGLWGQRSWKPWLLAGVVDVTSLSLLSDRKGLTRRERRELRRRTILLLYYLLRSPFYDRFSEARILFLLQLLADHVPGVGLVTTSQRAASPCLPARPHTQPWSPPAFLPGHP
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1