50295-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express HILIC, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)