Documentos Principais
SAB1402821
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL11 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AGIF, IL-11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~31.61 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL11(3589)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the gp130 family of cytokines. These cytokines drive the assembly of multisubunit receptor complexes, all of which contain at least one molecule of the transmembrane signaling receptor IL6ST (gp130). This cytokine is shown to stimulate the T-cell-dependent development of immunoglobulin-producing B cells. It is also found to support the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IL11 (NP_000632.1, 25 a.a. ~ 74 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)