SAB1401583
Monoclonal Anti-STAB1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CLEVER-1, FEEL-1, FELE-1, FEX1, KIAA0246, STAB-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAB1(23166)
Descrição geral
Stabilin 1 (STAB1) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells. It is a type-1 transmembrane receptor. STAB1 is expressed in alternatively activated macrophages. STAB1 gene is located on human chromosome 3p21.1.
Imunogênio
Sequence
EALASDLPNLGPLRTMHGTPISFSCSRTRAGELMVGEDDARIVQRHLPFEGGLAYGIDQLLEPPGLGARCDHFETRPLRLNTCSICGLEPPCPEGSQEQ
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1401583-100UG | 4061831642834 |