SAB1400590
Anti-BCOR antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANOP2, Anti-FLJ20285, Anti-KIAA1575, Anti-MAA2, Anti-MGC71031
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCOR(54880)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MLSATPLYGNVHSWMNSERVRMCGASEDRKILVNDGDASKARLELREENPLNHNVVDASTAHRIDGLAALSMDRTGLIREGLRVPGNIVYSSLCGLGSEKGREAATSTLGGLGFSSERNPEMQFKPNTPETVEASAVSGKPPNGFSAIYKTPPGIQKSAVATAEALGLDRPASDKQSPLNINGASYLRLPWVNPYMEGATPAIYPFLDSPNKYSLNMYKALLPQQSYSLAQPLYSPVCTNGERFLYLPPPHYVGPHIPSSLASPMRLSTPSASPAIPPLVHCADKSLPWKMGVSPGNPVDSHAYPHIQNSKQPRVPSAKAVTSGLPGDTALLLPPSPRPSPRVHLPTQPAADTYSEFHKHYARISTSPSVALSKPYMTVSSEFPAARLSNGKYPKAPEGGEGAQPVPGHARKTAVQDRKDGSSPPLLEKQTVTKDVTDKPLDLSSKVVDVDASKADHMKKMAPTVLVHSRAGSGLVLSGSEIPKETLSPPGNGCAIYRSEIISTAPSSWVVPGPSPNEENNGKSMSLKNKALDWAIPQQRSSSCPRMGGTDAVITNVSGSVSSAGRPASASPAPNANADGTKTSRSSVETTPSVIQHVGQPPATPAKHSSSTSSKGAKASNPEPSFKANENGLPPSSIFLSPNEAFRSPPIPYPRSYLPYPAPEGIAVSPLSLHGKGPVYPHPVLLPNGSLFPGHLAPKPGLPYGLPTGRPEFVTYQDALGLGMVHPMLIPHTPIEITKEEKPERRSRSHERARYEDPTLRNRFSEILETSSTKLHPDVPTDKNLKPNPNWNQGKTVVKSDKLVYVDLLREEPDAKTDTNVSKPSFAAESVGQSAEPPKPSVEPALQQHRDFIALREELGRISDFHETYTFKQPVFTVSKDSVLAGTNKENLGLPVSTPFLEPPLGSDGPAVTFGKTQEDPKPFCVGSAPPSVDVTPTYTKDGADEAESNDGKVLKPKPSKLAKRIANSAGYVGDRFKCVTTELYADSSQLSREQRALQVSPPT
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)