SAB4200843
Anti-BCOR antibody, Mouse monoclonal
clone BR-4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
clone
BR-4
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)