Documentos Principais
SAB1307024
Sigma-Aldrich
ANTI-TM4SF1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
M3S1, Membrane component chromosome 3 surface marker 1, TAAL6, TM4SF1, Transmembrane 4 L6 family member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
21632 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TM4SF1(4071)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chi-Iou Lin et al.
Angiogenesis, 17(4), 897-907 (2014-07-06)
Transmembrane-4 L-six family member-1 (TM4SF1) is a small plasma membrane glycoprotein that regulates cell motility and proliferation. TM4SF1 is an attractive cancer target because of its high expression in both tumor cells and on the vascular endothelial cells lining tumor