Key Documents
SAB1305578
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-PI3KC3(S164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PIK3C3, Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, Phosphoinositide-3-kinase class 3, VPS34
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
101549 Da
reatividade de espécies
human
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer164)
Informações sobre genes
human ... PIK3C3(5289)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Xianchun Sun et al.
Cancer management and research, 10, 5019-5026 (2018-11-23)
Our study aimed to investigate the interaction between peroxiredoxin 1 (Prx1) and forkhead box O3 (FOXO3) and to explore the role of PI3K/AKT pathway in the development of pancreatic cancer. Human pancreatic normal cells HPDE6-C7 and pancreatic cancer cells PANC-1