Documentos Principais
SAB1305279
Sigma-Aldrich
ANTI-ATP6V1G1 (C-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ATP6G, ATP6G1, ATP6J, ATP6V1G1, V-type proton ATPase subunit G 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
13758 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP6V1G1(9550)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuezhou Wang et al.
Cell chemical biology, 27(11), 1359-1370 (2020-07-11)
Multidrug resistance (MDR) in cancer remains a major challenge for the success of chemotherapy. Natural products have been a rich source for the discovery of drugs against MDR cancers. Here, we applied high-throughput cytotoxicity screening of an in-house natural product