Documentos Principais
SAB1402231
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HRH1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
H1-R, hisH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. This gene was thought to be intronless until recently. The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and belongs to the G protein-coupled receptor superfamily. It mediates the contraction of smooth muscles, the increase in capillary permeability due to contraction of terminal venules, the release of catecholamine from adrenal medulla, and neurotransmission in the central nervous system. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HRH1 (NP_000852.1, 312 a.a. ~ 414 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AAAEGSSRDYVAVNRSHGQLKTDEQGLNTHGASEISEDQMLGDSQSFSRTDSDTTTETAPGKGKLRSGSNTGLDYIKFTWKRLRSHSRQYVSGLHMNRERKAA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)