Documentos Principais
SAB1300722
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PIK3CD-Y524 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit δ isoform, Anti-PI3-kinase p110 subunit δ, Anti-PI3K, Anti-Phosphatidylinositol-4, Anti-PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr524)
Informações sobre genes
human ... PIK3CD(5293)
Descrição geral
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate the 3-prime OH position of the inositol ring of inositol lipids. See MIM 602838. The class I PI3Ks display a broad phosphoinositide lipid substrate specificity and include p110-alpha , p110-beta, and p110-gamma. p110-alpha and p110-beta interact with SH2/SH3-domain-containing p85 adaptor proteins and with GTP-bound Ras.
Imunogênio
PIK3CD (NP_005017, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y524 of human PIK3CD.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)