ABS233
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms from 500 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1