SYNC368030
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 73.0 mm, L 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C368030, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C368030
D.I.
73.0 mm
Comprimento
305 mm
Descrição geral
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)