Key Documents
Z740661
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper10
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 4 ea
faixa de medição de volume
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
capacidade
2000 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC