Documentos Principais
SAB1300696
Sigma-Aldrich
Anti-OIT3(L) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LZP, Anti-Liver-specific zona pellucida domain-containing protein, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor]
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OIT3(170392)
Descrição geral
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. Oncoprotein induced transcript 3 (OIT3) is also known as liver-specific zona pellucida domain-containing protein and is composed of 545 amino acid residues. It is expressed in the liver and secreted into the blood. OIT3 possesses a D8C (domain with conserved eight cysteines) domain, an amino-terminal signal peptide and three epidermal growth factor (EGF)-like domains. The cDNA of the protein consists of 2,255bp. The gene encoding OIT3 is localized on human chromosome 10q21.3, spans 40kb and has nine exons.
Imunogênio
OIT3 (NP_689848, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a GST tag human OIT3 recombinant protein.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Oncoprotein induced transcript 3 (OIT3) may have a role in liver development and function. It has been shown to be downregulated in hepatocellular carcinoma.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)