S8251
Succinylcholine chloride dihydrate
98.0-102.0%, solid
Sinônimo(s):
Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98.0-102.0%
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless
H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3