S7656
Anti-Staphylococcal Enterotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Ent A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus
técnica(s)
dot blot: 1:20,000 using using purified Staphyloccal Enterotoxin A immobilized on nitrocellulose membranes (protein concentation: 50 ng/dot).
indirect ELISA: 1:20,000 using using Staphylococcal enterotoxin A
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?