S7313
S-Gal® sodium salt
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinônimo(s):
3,4-Cyclohexeneoesculetin-B-D-galactopyranoside sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
adequação
suitable for β-galactosidase test
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- More intense color contrast than X-gal
- Water-soluble and autoclavable for easiest use
- Excellent for use in automated colony counters
- No need to make stock solutions
Outras notas
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
Atenção
Princípio
Ligação
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)