S7071
SD-208
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)pteridin-4-yl]pyridin-4-yl-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1-c2nc(Nc3ccncc3)c4nccnc4n2
InChI
1S/C17H10ClFN6/c18-10-1-2-13(19)12(9-10)15-24-16-14(21-7-8-22-16)17(25-15)23-11-3-5-20-6-4-11/h1-9H,(H,20,22,23,24,25)
chave InChI
BERLXWPRSBJFHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3