Key Documents
S7065
Sigma-Aldrich
Secretoneurin mouse, rat trifluoroacetate salt
Sinônimo(s):
Secretogranin II (154-186)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C159H252N40O58
Peso molecular:
3651.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
nº de adesão UniProt
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Scg2(20254)
rat ... Scg2(24765)
Amino Acid Sequence
Thr-Asn-Glu-Ile-Val-Glu-Glu-Gln-Tyr-Thr-Pro-Gln-Ser-Leu-Ala-Thr-Leu-Glu-Ser-Val-Phe-Gln-Glu-Leu-Gly-Lys-Leu-Thr-Gly-Pro-Ser-Asn-Gln
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neuropeptide generated in brain, adrenal medulla and other endocrine tissues by proteolytic processing of secretogranin II (chromogranin C). Endogenous peptide that enhances dopamine release.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3