S6797
Monoclonal Anti-S100A2 antibody produced in mouse
clone SH-L1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-S100L
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SH-L1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
lizard, goat, rat, bovine, human, feline, frog, canine, pig
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cells
western blot: 1:1,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A2(6273)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?