S6324
Monoclonal Anti-SNX6 antibody produced in mouse
clone SNX6-76, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MSTP010, Anti-Sorting Nexin 6, Anti-TFAF2, Anti-Tumor necrosis factor receptor-associated factor 4(TRAF4)-associated factor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SNX6-76, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~47 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,500-1:5,000 using total extracts of A549 cells
Isotipo
IgA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNX6(58533)
mouse ... Snx6(72183)
rat ... Snx6(362738)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade