S5947
Anti-Sirt7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SIR2L7, Anti-Sir2-related protein type 7, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
mouse (predicted), human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT7(51547)
mouse ... Sirt7(209011)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade