S5696
SKI II
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-[[4-(4-Chlorophenyl)-2-thiazolyl]amino]phenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Nc2nc(cs2)-c3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C15H11ClN2OS/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12/h1-9,19H,(H,17,18)
chave InChI
ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology