S5451
Sarpogrelate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Anplag, Butanedioic acid 1-[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester hydrochloride, MCI 9042, Succinic acid mono-(1-dimethylaminomethyl-2-(2-[2-(3-methoxyphenyl)et hyl]phenoxy)ethyl) ester hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
deionized water: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
chave InChI
POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3