S5192
SB 222200
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(S)-3-Methyl-2-phenyl-N-(1-phenylpropyl)-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: soluble ~28 mg/mL
H2O: insoluble
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](NC(=O)c1c(C)c(nc2ccccc12)-c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O/c1-3-22(19-12-6-4-7-13-19)28-26(29)24-18(2)25(20-14-8-5-9-15-20)27-23-17-11-10-16-21(23)24/h4-17,22H,3H2,1-2H3,(H,28,29)/t22-/m0/s1
chave InChI
MQNYRKWJSMQECI-QFIPXVFZSA-N
Informações sobre genes
human ... TACR2(6865) , TACR3(6870)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?