S5142
Wheaton staining dishes
20 slides, rack handle only
Sinônimo(s):
900205
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rectangular
stainless steel
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900205
Prato: C × L
95 mm × 76 mm
capacidade da placa
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm)
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)