S4503
DL-Serine hydroxamate
≥97% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
SHX
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-Serine hydroxamate, seryl-tRNA synthetase inhibitor
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)C(=O)NO
InChI
1S/C3H8N2O3/c4-2(1-6)3(7)5-8/h2,6,8H,1,4H2,(H,5,7)
chave InChI
LELJBJGDDGUFRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3