S2947
Anti-Synapsin II (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SYN2, Anti-SYNII, Anti-SYNIIa, Anti-SYNIIb, Anti-Synapsin 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.25-0/5 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)