07-330-AF488
Anti-Partitioning-defective 3 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Partitioning defective 3 homolog, PAR-3, PARD-3, Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, ASIP, CTCL tumor antigen se2-5, PAR3-alpha, Partitioning-defective 3, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
monkey, canine, human, rat, frog, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARD3(56288)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-330) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Partitioning-defective 3 in HUVECs.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2