S1701
Anti-SDCBP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MDA-9, Anti-Melanoma differentiation associated protein-9, Anti-Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, Anti-Scaffold protein Pbp1, Anti-ST1, Anti-SYCL, Anti-Syndecan binding protein (syntenin), Anti-Syntenin, Anti-TACIP18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~30 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells, rat NRK cells, or mouse Neuro-2a cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDCBP(6386)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)