S1688
SR 57227A
solid
Sinônimo(s):
4-amino-1-(6-chloro-2-pyridyl)-piperidine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 9 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2
InChI
1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H
chave InChI
FUMINTAAUJUVMP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?