S1195
ST638
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
α-Cyano-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-phenylthiomethyl)cinnamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
pf
134-135.5 °C
solubilidade
DMSO: 19 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(cc(CSc2ccccc2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H18N2O3S/c1-2-24-17-10-13(8-14(11-20)19(21)23)9-15(18(17)22)12-25-16-6-4-3-5-7-16/h3-10,22H,2,12H2,1H3,(H2,21,23)/b14-8+
chave InChI
YKLMGKWXBLSKPK-RIYZIHGNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)