S0692
Spectinomycin
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Sinônimo(s):
Actinospectacin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
Formulário
solution
concentração
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
cor
colorless
solubilidade
DMSO/H2O, 1:1: soluble 100 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Atenção
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?