Documentos Principais
RF453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637002 (NA)
Eppendorf® 5804715004 (EU)
Parâmetros
20,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrição geral
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)