Key Documents
RES2042D
SAFC
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
chave InChI
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3