RES10070-A7
L-Asparagina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
4-Amida de ácido (S)-2-aminossuccínico, 4-Amida de ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminossuccinâmico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.0% dry basis
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and microbial, tested
pf
233-235 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descrição geral
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Aplicação
Embalagem
RES10070-A701X: 100g container
RES10070-A702X: 1kg container
RES10070-A704X: 10kg container
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?