Key Documents
137251
SAFC
L-Asparagina
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
4-Amida de ácido (S)-2-aminossuccínico, 4-Amida de ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminossuccinâmico
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Ensaio
98.5-101.0% dry basis
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial, tested
pf
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Aplicação
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1