A8131
D-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder or crystals
cor
white to off-white
pf
275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.