Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
RDD024
Sigma-Aldrich
Tricina
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinônimo(s):
N-[Tris(hidroximetil)metil]glicina
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Beilstein:
1937804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
forma
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.2% water (Karl Fischer)
faixa de pH útil
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubilidade
water: 20 % (w/w), clear, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorção
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
chave InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Componente de tampão para separação de peptídeos de baixo peso molecular.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Acrilamida suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
A8887
Acrilamida
Glicina suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
G8898
Glicina
Trizma® base Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1503
Trizma® base