About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.64 ng/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL22RA2(116379)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects human IL-22BP. Other species not yet determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Interleukin 22 receptor subunit alpha 2 (IL22RA2) associates with interleukin-22 and prevents it from interacting with other proteins. It may be involved in the regulation of immune responses.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
IL-22RA2 associates with multiple sclerosis and macrophage effector mechanisms in experimental neuroinflammation.
Beyeen A D, et al.
Journal of Immunology, 1001392-1001392 (2010)
Crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of human IL-22 bound to its soluble decoy receptor IL-22BP.
Watanabe L, et al.
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications, 65(2), 102-104 (2009)