ZRB1783
Anti-CTLA4/CD152 Antibody, clone 1D10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4;Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D10, recombinant monoclonal
descrição
1D10 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 24.66 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTLA4(1493)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from PHA treated peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with PHA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CTLA4/CD152 in lysates from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) treated with Phytohaemagglutinin (PHA; 10 g/mL; 2 days).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in Raji and MOLT-4 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CTLA4/CD152 in human appendix tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CTLA4/CD152 peptide with a KD of 4.3 x 10-8 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CTLA4/CD152 in one million Jurkat cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1