RAB1121
Mouse CRP ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinônimo(s):
C-reactive protein, CRP
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Crp(12944)
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Russell P Goodman et al.
Nature, 583(7814), 122-126 (2020-05-29)
The cellular NADH/NAD+ ratio is fundamental to biochemistry, but the extent to which it reflects versus drives metabolic physiology in vivo is poorly understood. Here we report the in vivo application of Lactobacillus brevis (Lb)NOX1, a bacterial water-forming NADH oxidase, to assess