Key Documents
RAB1104
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IP-10 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinônimo(s):
10 kDa interferon gamma-induced protein, C-X-C motif chemokine 10, CXCL10, IP-10
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human, rhesus macaque
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rhesus macaque ... CXCL10(574243)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque and human IP-10. Other species are not determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials