Documentos Principais
RAB1087
Sigma-Aldrich
Human TIM-3 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HAVCR2(84868)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects Human T Cell Immunoglobulin Mucin-3 (HAVCR2 / KIM-3)
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunyu Wang et al.
Frontiers in immunology, 8, 1545-1545 (2017-11-29)
Due to the long serum half-life provided by the neonatal Fc receptor (FcRn) recycling, the IgG1 Fc has been pursued as the fusion partner to develop therapeutic Fc-fusion proteins, or as the antibody-derived scaffold that could be engineered with antigen-binding